Stampa…
Acido metacrilico ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0079-500G M0079-25G
TCIAM0079-500GEA 32 EUR
TCIAM0079-500G TCIAM0079-25G
Acido metacrilico ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Acido metacrilico
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00002651
CAS Number: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&vid=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %