5-Metilfenazoniometilsolfato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₄N₂O₄S Punto di fusione: 160°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00011923 CAS Number: 299-11-6 EINECS: 206-072-1 Merck Index: 14,06109 |
|
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |