Stampa…
2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 66 EUR
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (by GC)
2-Benzyloxyphenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200.24 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 38
MDL Number: MFCD00002186
CAS Number: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %