1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97.0% (by total nitrogen basis) for molten salt
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁BF₄N₂ Punto di ebollizione: ? 200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 15°C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 110 °C |
MDL Number:
MFCD00216668 CAS Number: 143314-16-3 UN: 1760 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |