2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
4-Bromophenethyl alcohol
Formula:
C₈H₉BrO Peso molecolare: 201.06 g/mol Punto di ebollizione: 150°C |
MDL Number:
MFCD00002897 CAS Number: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |