Stampa…
2-(3-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B3517-25G B3517-5G
TCIAB3517-25GEA 413 EUR
TCIAB3517-25G TCIAB3517-5G
2-(3-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00191857
CAS Number: 28229-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a19ce498384dbb6cb07c9de5523e7b456876b8&vid=17a19ce498384dbb6cb07c9de5523e7b456876b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %