Stampa…
2-Phenoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-2-phenoxybenzol
A1142-25G A1142-500G
TCIAA1142-25GEA 23 EUR
TCIAA1142-25G TCIAA1142-500G
2-Phenoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenoxyaniline
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035765
CAS Number: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aea88ebe7139095b5d419013f0d6a806e234c06&vid=4aea88ebe7139095b5d419013f0d6a806e234c06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C