Stampa…
(S)-(-)-Lattato di metile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0163-25G L0163-500G L0163-100G
TCIAL0163-25GEA 16 EUR
TCIAL0163-25G TCIAL0163-500G TCIAL0163-100G
(S)-(-)-Lattato di metile ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-Lattato di metile
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49°C
MDL Number: MFCD00064265
CAS Number: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&vid=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%