Stampa…
(S)-(-)-Etile lattato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
L0162-25G L0162-500G
TCIAL0162-25GEA 16 EUR
TCIAL0162-25G TCIAL0162-500G
(S)-(-)-Etile lattato ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-Etile lattato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004518
CAS Number: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&vid=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -11.5 deg (neat)