Stampa…
Tallio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86718.180EA 24.22 EUR
86718.180 86718.260
Tallio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di tallio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%