Fosforo 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86698.180EA
35.2
EUR
86698.180
86698.260
Fosforo 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di fosforo
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%