Olmio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86683.180EA
30.59
EUR
86683.180
86683.260
Olmio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di olmio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%