Afnio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito con tracce di acido Fluoridrico AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%