Stampa…
Erbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86675.180EA 26.95 EUR
86675.180 86675.260
Erbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di erbio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%