Stampa…
2-Picoline-N-oxide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpyridine-N-oxide, 2-Picoline N-oxide, 2-Methylpyridine-1-oxide, 2-Methylpyridine 1-oxide
P0418-25G P0418-500G
TCIAP0418-25GEA 24 EUR
TCIAP0418-25G TCIAP0418-500G
2-Picoline-N-oxide ≥99.0% (by GC)
2-Picoline-N-oxide
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
MDL Number: MFCD00006199
CAS Number: 931-19-1
EINECS: 213-230-3
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency