Dihexyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
H0138-25ML
H0138-500ML
TCIAH0138-25MLEA
32
EUR
TCIAH0138-25ML
TCIAH0138-500ML
Dihexyl ether ≥98.0% (by GC)
Dihexyl ether
Formula:
C₁₂H₂₆O Peso molecolare: 186,34 g/mol Punto di ebollizione: 226°C Densità: 0,8035 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00009525 CAS Number: 112-58-3 EINECS: 203-987-8 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...