Ittrio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86723.180EA
24.22
EUR
86723.180
86723.260
Ittrio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di ittrio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%