Itterbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86724.180EA
26.95
EUR
86724.180
86724.260
Itterbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di itterbio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%