Stampa…
Stronzio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86713.180EA 23.38 EUR
86713.180 86713.260
Stronzio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di stronzio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%