Platino 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86701.260EA
313
EUR
86701.260
86701.180
Platino 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di platino
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%