Stampa…
Zolfo 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86706.180EA 21.7 EUR
86706.180 86706.260
Zolfo 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di zolfo
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%