Stampa…

2-Nitro-9-fluorenone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Nitro-9H-fluoren-9-one

N0202-1G N0202-10G
TCIAN0202-1GEA 44 EUR
TCIAN0202-1G TCIAN0202-10G
2-Nitro-9-fluorenone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Nitro-9-fluorenone
Formula: C₁₃H₇NO₃
Peso molecolare: 225,2 g/mol
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 224,3 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001152
CAS Number: 3096-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&vid=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR