2-Fluoromesitylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene, Fluoromesitylene, 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
M1201-1G
M1201-5G
TCIAM1201-1GEA
44
EUR
TCIAM1201-1G
TCIAM1201-5G
2-Fluoromesitylene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoromesitylene
Formula:
C₉H₁₁F Peso molecolare: 138,18 g/mol Punto di ebollizione: 165°C |
MDL Number:
MFCD00052365 CAS Number: 392-69-8 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |