Stampa…

1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3254-1G B3254-5G
TCIAB3254-1GEA 81 EUR
TCIAB3254-1G TCIAB3254-5G
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
MDL Number: MFCD00031363
CAS Number: 13288-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d19c394fa1d406d93b1cfe4d9312540330424d8&vid=8d19c394fa1d406d93b1cfe4d9312540330424d8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR