Stampa…
3-Metossi-3-metil-1-butanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 16 EUR
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Metossi-3-metil-1-butanolo ≥98.0% (by GC)
3-Metossi-3-metil-1-butanolo
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118.18 g/mol
Punto di ebollizione: 174°C
Punto di fusione: -50
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044771
CAS Number: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %