Chloromethyl pivalate ≥99.0% (by GC) amino-protecting agent
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Punto di ebollizione: 147°C Densità: 1,0387 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00000884 CAS Number: 18997-19-8 EINECS: 242-735-1 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |