Stampa…
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 18 EUR
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (by GC)
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formula: C₃H₈O₂S
Punto di ebollizione: 139°C
Densità: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004879
CAS Number: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %