N,N-Dimetilformammide ≥99.5% (by GC) per spettrofotometria
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
D0939-500ML
D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA
27
EUR
TCIAD0939-500ML
TCIAD0939-100ML
N,N-Dimetilformammide ≥99.5% (by GC) per spettrofotometria
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153°C Punto di fusione: -61°C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 60°C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 14,03243 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Density (20deg.C) | 0.9470 to 0.9520 g/mL |
Absorbance (270nm) | max. 0.80 |
Absorbance (280nm) | max. 0.40 |