Idrazina idrato
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrazinio idrossido
H0204-25G
H0204-500G
TCIAH0204-25GEA
16
EUR
TCIAH0204-25G
TCIAH0204-500G
Idrazina idrato
Idrazina idrato
Formula:
NH₂NH₂·H₂O Peso molecolare: 50,06 g/mol Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 75°C |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS Number: 7803-57-8 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8,II Merck Index: 14,04771 |
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration (Potassium iodate Method) | 79.0 to 82.0 w/w% |
Solubility in Water | transparency |