Stampa…
Dimetil solfuro ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DMS
M0431-25ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 21 EUR
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-100ML
Dimetil solfuro ≥99.0% (by GC)
Dimetil solfuro
Formula: C₂H₆S
Peso molecolare: 62,14 g/mol
Punto di ebollizione: 37°C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008562
CAS Number: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %