Stampa…
D(+)-Galattosio, anidro ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
G0008-25G G0008-500G G0008-100G
TCIAG0008-25GEA 21 EUR
TCIAG0008-25G TCIAG0008-500G TCIAG0008-100G
D(+)-Galattosio, anidro ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 527 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…169 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151230
CAS Number: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 14,04335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a055cf473ae0f1cb9bd23f0f1f4a97b15c735ad&vid=25153df843d610940378e19eda06194f0f2dfdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +79.0 to +81.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity