Stampa…
Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
G0317-25G G0317-500G
TCIAG0317-25GEA 16 EUR
TCIAG0317-25G TCIAG0317-500G
Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Glicina
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 240°C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,04491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a5b323cbbe2d463c584d51c654affa9af5ec666&vid=7353d07a229400bf7bf258bb7eeb5ea6cf641fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test