Stampa…
Metile-4-idrossibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
M2206-25G M2206-5G
TCIAM2206-25GEA 25 EUR
TCIAM2206-25G TCIAM2206-5G
Metile-4-idrossibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Metile-4-idrossibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
Punto di ebollizione: 280°C
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002352
CAS Number: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f74611a5ada1021d8fb466ae6c95270e7a77bf2&vid=c62062663d2db318124fc169135c9b9198334e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test