Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0361-25G F0361-5G
TCIAF0361-25GEA 76 EUR
TCIAF0361-25G TCIAF0361-5G
4-Fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₂
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039136
CAS Number: 1765-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&vid=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %