Stampa…
3-Fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0404-25G F0404-5G
TCIAF0404-25GEA 55 EUR
TCIAF0404-25G TCIAF0404-5G
3-Fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₂
Punto di fusione: 216…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236042
CAS Number: 768-35-4
EINECS: 476-720-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&vid=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %