Stampa…
Acrilamide 98,0 Titrimetric Electrophoresis
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enamide
A1132-25G A1132-500G
TCIAA1132-25GEA 16 EUR
TCIAA1132-25G TCIAA1132-500G
Acrilamide 98,0 Titrimetric Electrophoresis
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71.08 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: 84.5
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4df01652abb4533fd302fe8c5f2619412914ec&vid=a9f819c9bc16b0cff0b131bd45d9dcb2d0584ffe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Drying loss max. 2.0 %
pH 5.0 to 7.0 (50 g/L, 25 deg-C)