Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P1155-25G P1155-5G
TCIAP1155-25GEA 115 EUR
TCIAP1155-25G TCIAP1155-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formula: C₆H₄F₉I
Peso molecolare: 373,99 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039409
CAS Number: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&vid=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %