Stampa…
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G C2179-5G
TCIAC2179-25GEA 239 EUR
TCIAC2179-25G TCIAC2179-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formula: C₆H₁₃ClO₂
Peso molecolare: 152,62 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD01632883
CAS Number: 29882-07-3
EINECS: 249-924-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&vid=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %