Stampa…
Dibutil-etere ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Di-n-butyl ether
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 17 EUR
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Dibutil-etere ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Dibutil-etere
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009461
CAS Number: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %