Stampa…
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
C0858-1ML C0858-5ML
TCIAC0858-1MLEA 36 EUR
TCIAC0858-1ML TCIAC0858-5ML
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥95.0% (by GC)
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formula: C₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005103
CAS Number: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&vid=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %