Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥98.0% (by GC, titration analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
T2515-25G T2515-5G
TCIAT2515-25GEA 35 EUR
TCIAT2515-25G TCIAT2515-5G
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥98.0% (by GC, titration analysis) per elettroforesi
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: –55°C
Densità: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6160ba5ac7216967c7d2891321ca9cc5316f1f&vid=e9450267a6abf8397bba82522226fd96236fb92b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.4150 to 1.4190
Functionality test to pass test