Stampa…
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
D4027-25G D4027-500G
TCIAD4027-25GEA 16 EUR
TCIAD4027-25G TCIAD4027-500G
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato
Formula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Punto di fusione: 57 °C
Densità: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150035
CAS Number: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&vid=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.5 deg (C=5, H2O)
Water 14.0 to 17.0 %