Stampa…
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
P0795-1G P0795-25G P0795-5G
TCIAP0795-1GEA 41 EUR
TCIAP0795-1G TCIAP0795-25G TCIAP0795-5G
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa)
Densità: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064263
CAS Number: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&vid=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%