Stampa…
2-Iodo-1-phenylethane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0521-5G I0521-1G
TCIAI0521-5GEA 53 EUR
TCIAI0521-5G TCIAI0521-1G
2-Iodo-1-phenylethane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodo-1-phenylethane
Formula: C₆H₅CH₂CH₂I
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039408
CAS Number: 17376-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&vid=356e91d8bb8214fdb106caceabfa1f773b05a31f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %