Stampa…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
C0859-25ML C0859-5ML
TCIAC0859-25MLEA 220 EUR
TCIAC0859-25ML TCIAC0859-5ML
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥97.0% (by GC)
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Formula: C₁₀H₂₀O₅
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: –20°C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005110
CAS Number: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&vid=3d46a493e3eb674a72986b6edb831d85d10973cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %