Stampa…
1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Cyclohexa-1,4-diene
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
C0468-10ML C0468-25ML
TCIAC0468-10MLEA 71 EUR
TCIAC0468-10ML TCIAC0468-25ML
1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,4-Cyclohexadiene
Formula: C₆H₈
Peso molecolare: 80,13 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Punto di fusione: -49°C
Densità: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -11°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001535
CAS Number: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&vid=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %