Dibutyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
Formula:
C₈H₁₈S Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00009468 CAS Number: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 ADR: 9, Merck Index: 14,01590 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |