Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) per fissaggio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
89750.TD 89750.XA
89750.TDEA 38.3 EUR
89750.TD 89750.XA
Calcio solfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) per fissaggio
Calcio solfato
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formula: CaO₄S
Punto di fusione: 1350 °C
Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706