Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh per fissaggio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formula:
CaO₄S Punto di fusione: 1350 °C Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS Number: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |