Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 20-40 mesh per fissaggio, without indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219070023 219074540
ACRO219070023EA 177 EUR
ACRO219070023 ACRO219074540
Calcio solfato, Drierite™ 20-40 mesh per fissaggio, without indicator
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Punto di fusione: 1450 °C
Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical